Learn More
Mezcla de calibración purgable según el método 624 de la EPA 9 2000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30322190 1 mL
1 options
Código de producto. 30322190 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREYA06240900ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1-Trichloroethane∣1,1,2,2-Tetrachloroethane∣1,1,2-Trichloroethane∣1,1-Dichloroethane∣1,1-Dichloroethene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,2-Dichloroethane∣1,2-Dichloropropane∣1,3-Dichlorobenzene∣1,3-Dichloropropene (cis + trans)∣1,4-Dichlorobenzene∣Benzene∣Bromodichloromethane∣Chlorobenzene∣Chloroform∣Dibromochloromethane∣Dichloromethane (Methylenechloride)∣Ethylbenzene∣Tetrachloroethene∣Tetrachloromethane∣Toluene∣trans-1,2-Dichloroethene∣Tribromomethane∣Trichloroethene
CAS 71-55-6, 79-34-5, 79-00-5, 75-34-3, 75-35-4, 95-50-1
Nombres de analitos o componentes 1,1,1-Trichloroethane∣1,1,2,2-Tetrachloroethane∣1,1,2-Trichloroethane∣1,1-Dichloroethane∣1,1-Dichloroethene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,2-Dichloroethane∣1,2-Dichloropropane∣1,3-Dichlorobenzene∣1,3-Dichloropropene (cis + trans)∣1,4-Dichlorobenzene∣Benzene∣Bromodichloromethane∣Chlorobenzene∣Chloroform∣Dibromochloromethane∣Dichloromethane (Methylenechloride)∣Ethylbenzene∣Tetrachloroethene∣Tetrachloromethane∣Toluene∣trans-1,2-Dichloroethene∣Tribromomethane∣Trichloroethene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Tipo de solución Mezcla
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Pruebas medioambientales
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,1,1-Trichloroethane 2000 μg/mL∣1,1,2,2-Tetrachloroethane 2000 μg/mL∣1,1,2-Trichloroethane 2000 μg/mL∣1,1-Dichloroethane 2000 μg/mL∣1,1-Dichloroethene 2000 μg/mL∣1,2-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2-Dichloroethane 2000 μg/mL∣1,2-Dichloropropane 2000 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,3-Dichloropropene (cis + trans) 2000 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣Benzene 2000 μg/mL∣Bromodichloromethane 2000 μg/mL∣Chlorobenzene 2000 μg/mL∣Chloroform 2000 μg/mL∣Dibromochloromethane 2000 μg/mL∣Dichloromethane (Methylenechloride) 2000 μg/mL∣Ethylbenzene 2000 μg/mL∣Tetrachloroethene 2000 μg/mL∣Tetrachloromethane 2000 μg/mL∣Toluene 2000 μg/mL∣trans-1,2-Dichloroethene 2000 μg/mL∣Tribromomethane 2000 μg/mL∣Trichloroethene 2000 μg/mL