Learn More
Mezcla de estándares de ajuste del método 624/625 de la EPA 1000 μg/mL en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Benzidine∣4,4'-DDT∣Decafluorotriphenylphosphine∣Pentachlorophenol |
| CAS | 92-87-5, 50-29-3, 5074-71-5, 87-86-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 4,4'-Benzidine∣4,4'-DDT∣Decafluorotriphenylphosphine∣Pentachlorophenol |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diclorometano |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 4,4'-Benzidine 1000 μg/mL∣4,4'-DDT 1000 μg/mL∣Decafluorotriphenylphosphine 1000 μg/mL∣Pentachlorophenol 1000 μg/mL |