Learn More
Método 624.1 de la EPA Mezcla sustituta a 2000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312692
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30312692 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312692 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09000839ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromofluorobenzene∣Fluorobenzene∣Pentafluorobenzene
CAS 460-00-4, 462-06-6, 363-72-4
Nombres de analitos o componentes 4-Bromofluorobenzene∣Fluorobenzene∣Pentafluorobenzene
Condiciones de envío Room Temperature
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4-Bromofluorobenzene 2000 μg/mL∣Fluorobenzene 2000 μg/mL∣Pentafluorobenzene 2000 μg/mL