Learn More
Método 622.1 de la EPA Mezcla de pesticidas 392 1000 μg/mL en metil terc butil éter, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aspon∣Dichlofenthion∣Famphur∣Fenitrothion∣Fonofos∣Phosmet∣Thionazin |
| CAS | 3244-90-4, 97-17-6, 52-85-7, 122-14-5, 944-22-9, 732-11-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Aspon∣Dichlofenthion∣Famphur∣Fenitrothion∣Fonofos∣Phosmet∣Thionazin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | MTBE |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Aspon 1000 μg/mL∣Dichlofenthion 1000 μg/mL∣Famphur 1000 μg/mL∣Fenitrothion 1000 μg/mL∣Fonofos 1000 μg/mL∣Phosmet 1000 μg/mL∣Thionazin 1000 μg/mL |