Learn More
Mezcla de pesticidas organofosforados del método 614 de la EPA 1000 μg/mL en acetona/hexano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30310883 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310883 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000275AH
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azinphos-methyl∣Demeton (O+S)∣Diazinon∣Disulfoton∣Ethion∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl
CAS 86-50-0, 8065-48-3, 333-41-5, 298-04-4, 563-12-2, 121-75-5
Nombres de analitos o componentes Azinphos-methyl∣Demeton (O+S)∣Diazinon∣Disulfoton∣Ethion∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetona/Hexano
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Azinphos-methyl 1000 μg/mL∣Demeton (O+S) 1000 μg/mL∣Diazinon 1000 μg/mL∣Disulfoton 1000 μg/mL∣Ethion 1000 μg/mL∣Malathion 1000 μg/mL∣Parathion-ethyl 1000 μg/mL∣Parathion-methyl 1000 μg/mL