Learn More
Adiciones al método 610 de la EPA PAH Mezcla 446 1000 μg/mL en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325663 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325663 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000446DI
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-03-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylcholanthrene∣7H-Dibenzo[c,g]carbazole∣Benzo(j)fluoranthene∣Dibenz(A,J)Acridine∣Dibenzo(a,e)pyrene∣Dibenzo(A,I)Pyrene∣Dibenzo[a,h]acridine∣Dibenzo[a,h]pyrene
CAS 56-49-5, 194-59-2, 205-82-3, 224-42-0, 192-65-4, 189-55-9
Nombres de analitos o componentes 3-Methylcholanthrene∣7H-Dibenzo[c,g]carbazole∣Benzo(j)fluoranthene∣Dibenz(A,J)Acridine∣Dibenzo(a,e)pyrene∣Dibenzo(A,I)Pyrene∣Dibenzo[a,h]acridine∣Dibenzo[a,h]pyrene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Diclorometano
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3-Methylcholanthrene 1000 μg/mL∣7H-Dibenzo[c,g]carbazole 1000 μg/mL∣Benzo(j)fluoranthene 1000 μg/mL∣Dibenz(A,J)Acridine 1000 μg/mL∣Dibenzo(a,e)pyrene 1000 μg/mL∣Dibenzo(A,I)Pyrene 1000 μg/mL∣Dibenzo[a,h]acridine 1000 μg/mL∣Dibenzo[a,h]pyrene 1000 μg/mL