Learn More
Adiciones al método 610 de la EPA PAH Mezcla 445 5-100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylcholanthrene∣7H-Dibenzo[c,g]carbazole∣Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(j)fluoranthene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenz(A,J)Acridine∣Dibenzo(a,e)pyrene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Dibenzo(A,I)Pyrene∣Dibenzo[a,h]acridine∣Dibenzo[a,h]pyrene∣Fluoranthene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Naphthalene∣Phenanthrene∣Pyrene |
| CAS | 56-49-5, 194-59-2, 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Methylcholanthrene∣7H-Dibenzo[c,g]carbazole∣Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(j)fluoranthene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenz(A,J)Acridine∣Dibenzo(a,e)pyrene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Dibenzo(A,I)Pyrene∣Dibenzo[a,h]acridine∣Dibenzo[a,h]pyrene∣Fluoranthene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Naphthalene∣Phenanthrene∣Pyrene |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Benzo(k)fluoranthene 5 μg/mL∣3-Methylcholanthrene 10 μg/mL∣7H-Dibenzo[c,g]carbazole 10 μg/mL∣Benz[a]anthracene 10 μg/mL∣Benzo(j)fluoranthene 10 μg/mL∣Benzo[a]pyrene 10 μg/mL∣Benzo[b]fluoranthene 10 μg/mL∣Benzo[ghi]perylene 10 μg/mL∣Chrysene 10 μg/mL∣Dibenz(A,J)Acridine 10 μg/mL∣Dibenzo(a,e)pyrene 10 μg/mL∣Dibenzo(a,h)anthracene 10 μg/mL∣Dibenzo(A,I)Pyrene 10 μg/mL∣Dibenzo[a,h]acridine 10 μg/mL∣Dibenzo[a,h]pyrene 10 μg/mL∣Fluoranthene 10 μg/mL∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene 10 μg/mL∣Pyrene 10 μg/mL∣Acenaphthene 100 μg/mL∣Acenaphthylene 100 μg/mL∣Anthracene 100 μg/mL∣Fluorene 100 μg/mL∣Naphthalene 100 μg/mL∣Phenanthrene 100 μg/mL |