Learn More
Método 608.3 de la EPA, mezcla de pesticidas 2000 μg/mL en hexano:tolueno 9:1, segunda fuente, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer) |
| CAS | 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3, 309-00-2, 959-98-8, 319-84-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Hexane/Toluene |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 4,4'-DDD 2000 μg/mL∣4,4'-DDE 2000 μg/mL∣4,4'-DDT 2000 μg/mL∣Aldrin 2000 μg/mL∣alpha-Endosulfan 2000 μg/mL∣alpha-HCH 2000 μg/mL∣beta-Endosulfan 2000 μg/mL∣beta-HCH 2000 μg/mL∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer) 2000 μg/mL∣delta-HCH 2000 μg/mL∣Dieldrin 2000 μg/mL∣Endosulfan-sulfate 2000 μg/mL∣Endrin 2000 μg/mL∣Endrin-aldehyde 2000 μg/mL∣gamma-HCH 2000 μg/mL∣Heptachlor 2000 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 2000 μg/mL∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer) 2000 μg/mL |