Learn More
Método 608.3 de la EPA, mezcla sustituta DCB/TCMX 200 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣PCB No. 209 |
| CAS | 877-09-8, 2051-24-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣PCB No. 209 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene 200 μg/mL∣PCB No. 209 200 μg/mL |