Learn More
Método 556 de la EPA Mezcla de carbonilo 457 1000 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Heptanal∣Acetaldehyde∣Benzaldehyde∣Butanal∣Caproic aldehyde∣Crotonaldehyde (Butenal)∣Cyclohexanone∣Decanal∣Formaldehyde∣Glyoxal∣n-Valeraldehyde∣Octanal∣Pelargonaldehyde∣Propionaldehyde∣Pyruvaldehyde |
| CAS | 111-71-7, 75-07-0, 100-52-7, 123-72-8, 66-25-1, 123-73-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Heptanal∣Acetaldehyde∣Benzaldehyde∣Butanal∣Caproic aldehyde∣Crotonaldehyde (Butenal)∣Cyclohexanone∣Decanal∣Formaldehyde∣Glyoxal∣n-Valeraldehyde∣Octanal∣Pelargonaldehyde∣Propionaldehyde∣Pyruvaldehyde |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrilo |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1-Heptanal 1000 μg/mL∣Acetaldehyde 1000 μg/mL∣Benzaldehyde 1000 μg/mL∣Butanal 1000 μg/mL∣Caproic aldehyde 1000 μg/mL∣Crotonaldehyde (Butenal) 1000 μg/mL∣Cyclohexanone 1000 μg/mL∣Decanal 1000 μg/mL∣Formaldehyde 1000 μg/mL∣Glyoxal 1000 μg/mL∣n-Valeraldehyde 1000 μg/mL∣Octanal 1000 μg/mL∣Pelargonaldehyde 1000 μg/mL∣Propionaldehyde 1000 μg/mL∣Pyruvaldehyde 1000 μg/mL |