Learn More
Método 555 de la EPA, mezcla de ácidos clorados 464 1000 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid∣3,5-Dichlorobenzoic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣4-Nitrophenol∣Dinoseb∣MCPA∣Mecoprop∣Pentachlorophenol |
| CAS | 93-76-5, 51-36-5, 94-82-6, 100-02-7, 88-85-7, 94-74-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid∣3,5-Dichlorobenzoic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣4-Nitrophenol∣Dinoseb∣MCPA∣Mecoprop∣Pentachlorophenol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid 1000 μg/mL∣3,5-Dichlorobenzoic acid 1000 μg/mL∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid 1000 μg/mL∣4-Nitrophenol 1000 μg/mL∣Dinoseb 1000 μg/mL∣MCPA 1000 μg/mL∣Mecoprop 1000 μg/mL∣Pentachlorophenol 1000 μg/mL |