Learn More
Método 552 de la EPA Mezcla acética halogenada 80-800 μg/mL en metil terc-butil éter, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA) |
| CAS | 79-08-3, 5589-96-8, 71133-14-7, 79-11-8, 631-64-1, 5278-95-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | MTBE |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Dichloroacetic acid 80 μg/mL∣Bromoacetic acid 120 μg/mL∣Bromochloroacetic acid 120 μg/mL∣Bromodichloroacetic acid 120 μg/mL∣Dibromoacetic acid 120 μg/mL∣Dibromochloroacetic acid 120 μg/mL∣Trichloroacetic acid (TCA) 200 μg/mL∣Chloroacetic acid 800 μg/mL∣Tribromoacetic acid 800 μg/mL |