Learn More
Método 552 de la EPA Mezcla acética halogenada 1000 ug/mL en metil terc-butil éter, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30321856 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30321856 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000758MB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
CAS 79-08-3, 5589-96-8, 71133-14-7, 79-11-8, 631-64-1, 5278-95-5
Nombres de analitos o componentes Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix MTBE
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bromoacetic acid 1000 μg/mL∣Bromochloroacetic acid 1000 μg/mL∣Bromodichloroacetic acid 1000 μg/mL∣Chloroacetic acid 1000 μg/mL∣Dibromoacetic acid 1000 μg/mL∣Dibromochloroacetic acid 1000 μg/mL∣Dichloroacetic acid 1000 μg/mL∣Tribromoacetic acid 1000 μg/mL∣Trichloroacetic acid (TCA) 1000 μg/mL