Learn More
Método EPA 552.3 UCMR 4 200-2000 ug/mL en metil terc-butil éter, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309451 5 x 1 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30309451 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGS09000490MB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
CAS 79-08-3, 5589-96-8, 71133-14-7, 79-11-8, 631-64-1, 5278-95-5
Nombres de analitos o componentes Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix MTBE
Cantidad 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Dichloroacetic acid 200 μg/mL∣Bromoacetic acid 300 μg/mL∣Bromochloroacetic acid 300 μg/mL∣Dibromoacetic acid 300 μg/mL∣Dibromochloroacetic acid 300 μg/mL∣Bromodichloroacetic acid 500 μg/mL∣Trichloroacetic acid (TCA) 500 μg/mL∣Chloroacetic acid 2000 μg/mL∣Tribromoacetic acid 2000 μg/mL