Learn More
Método EPA 552.3 Ácido 2-bromobutanoico 10000 μg/mL en metil terc-butil éter, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30311609 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311609 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010313MB
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-bromobutanoic acid
CAS 80-58-0
Nombres de analitos o componentes 2-bromobutanoic acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C4 H7 Br O2
Concentración 10000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Butanoic acid, 2-bromo-, Butyric acid, 2-bromo- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromobutanoic acid, (RS)-2-Bromobutyric acid, (RS)-α-Bromobutyric acid, (±)-2-Bromobutanoic acid, (±)-2-Bromobutyric acid, (±)-α-Bromobutanoic acid, 2-Bromobutyric acid, DL-2-Bromo-n-butyric acid, DL-α-Bromobutyric acid, NSC 8024, α-Bromo-n-butyric acid, α-Bromobutyric acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7BrO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)
SMILES CCC(Br)C(=O)O
Nombre IUPAC 2-ácido bromobutanoico
Solvent or Matrix MTBE
Peso molecular (g/mol) 167
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.9629 g/mol