Learn More
Método 538 de la EPA Mezcla en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Acephate∣Aldicarb∣Aldicarb-sulfoxide∣Demeton-S-methyl sulfoxide∣Dicrotophos∣Diisopropyl Methylphosphonate∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Methamidophos∣Quinoline∣Thiofanox |
| CAS | 30560-19-1, 116-06-3, 1646-87-3, 301-12-2, 141-66-2, 1445-75-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Acephate∣Aldicarb∣Aldicarb-sulfoxide∣Demeton-S-methyl sulfoxide∣Dicrotophos∣Diisopropyl Methylphosphonate∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Methamidophos∣Quinoline∣Thiofanox |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Metanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acephate 1000 μg/mL∣Aldicarb 1000 μg/mL∣Aldicarb-sulfoxide 1000 μg/mL∣Demeton-S-methyl sulfoxide 1000 μg/mL∣Dicrotophos 1000 μg/mL∣Diisopropyl Methylphosphonate 1000 μg/mL∣Fenamiphos-sulfone 1000 μg/mL∣Fenamiphos-sulfoxide 1000 μg/mL∣Methamidophos 1000 μg/mL∣Thiofanox 1000 μg/mL∣Quinoline 20000 μg/mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?