Learn More
EPA Method 537 Internal Standard Primary Dilution Standard, 1-4 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 31891581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31891581 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 31891581 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000796MW
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid D3 (N-methyl D3),Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium,Perfluorooctanoic Acid-13C2
Envase Bottle
CAS 1400690-70-1, 960315-53-1, 864071-08-9
Concentration or Composition Notes 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid D3 (N-methyl D3) 4 μg/mL,Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium 3 μg/mL,Perfluorooctanoic Acid-13C2 1 μg/mL
Nombres de analitos o componentes 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid D3 (N-methyl D3),Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium,Perfluorooctanoic Acid-13C2
Condiciones de envío +20°C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Tipo de solución Mixture
Tipo Multi-component Standard
Solvent or Matrix Methanol/Water
Cantidad 1 mL
Grado Ungraded