Learn More
Dr. Ehrenstorfer Método 537.1 Estándar de dilución primaria sustituta de la EPA 1 a 4 μg/mL en metanol:agua
Descripción
- Materiales de referencia certificados
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perfluoro-2-propoxypropanoic Acid 13C3 (Propionic Acid 13C3), 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic Acid D5 (N-Ethyl D5), Perfluorohexanoic Acid 13C2 (1,2-13C2), Perfluorodecanoic Acid 13C2 (1,2-13C2) |
| CAS | 3030247-97-0, 1265205-97-7, 960315-47-3, 960315-50-8 |
| Condiciones de envío | de 20 °C |
| Concentración | 1 a 4 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | UKAS ISO 17034 |
| Tipo de solución | Mezcla |
| Solvent or Matrix | Metanol/Agua |
| Industry Type | Pruebas medioambientales |
| Cantidad | 1 mL |