Learn More
Método 537.1 de la EPA, mezcla de PFAS 100 μg/mL en Metanol:Agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30312733 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312733 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000152MW
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium∣2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid∣2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid∣3H-Perfluoro-4,8-dioxanonanoic acid∣9-Chloro-perfluoro-3-oxanonanesulfonic acid potassium∣Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (PFPrOPrA)∣Perfluorobutanesulfonic acid∣Perfluorodecanoic acid∣Perfluorododecanoic acid∣Perfluoroheptanoic acid∣Perfluorohexanesulfonic acid∣Perfluorohexanoic acid∣Perfluorononanoic acid∣Perfluorooctanesulfonic acid∣Perfluorooctanoic acid∣Perfluorotetradecanoic acid∣Perfluorotridecanoic acid∣Perfluoroundecanoic acid
CAS 83329-89-9, 2991-50-6, 2355-31-9, 919005-14-4, 73606-19-6, 13252-13-6
Nombres de analitos o componentes 11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium∣2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid∣2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid∣3H-Perfluoro-4,8-dioxanonanoic acid∣9-Chloro-perfluoro-3-oxanonanesulfonic acid potassium∣Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (PFPrOPrA)∣Perfluorobutanesulfonic acid∣Perfluorodecanoic acid∣Perfluorododecanoic acid∣Perfluoroheptanoic acid∣Perfluorohexanesulfonic acid∣Perfluorohexanoic acid∣Perfluorononanoic acid∣Perfluorooctanesulfonic acid∣Perfluorooctanoic acid∣Perfluorotetradecanoic acid∣Perfluorotridecanoic acid∣Perfluoroundecanoic acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Metanol/Agua
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium 100 μg/mL∣2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid 100 μg/mL∣2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid 100 μg/mL∣3H-Perfluoro-4,8-dioxanonanoic acid 100 μg/mL∣9-Chloro-perfluoro-3-oxanonanesulfonic acid potassium 100 μg/mL∣Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (PFPrOPrA) 100 μg/mL∣Perfluorobutanesulfonic acid 100 μg/mL∣Perfluorodecanoic acid 100 μg/mL∣Perfluorododecanoic acid 100 μg/mL∣Perfluoroheptanoic acid 100 μg/mL∣Perfluorohexanesulfonic acid 100 μg/mL∣Perfluorohexanoic acid 100 μg/mL∣Perfluorononanoic acid 100 μg/mL∣Perfluorooctanesulfonic acid 100 μg/mL∣Perfluorooctanoic acid 100 μg/mL∣Perfluorotetradecanoic acid 100 μg/mL∣Perfluorotridecanoic acid 100 μg/mL∣Perfluoroundecanoic acid 100 μg/mL