Learn More
Método 533 de la EPA, mezcla de PFAS 10 μg/mL en Metanol:Agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313240 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313240 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000751MW
Impulse sus avances en química
Usar código promocional 28031
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,2,2H-Perfluorodecanesulfonic acid∣1,1,2,2H-Perfluorohexanesulfonic acid∣1,1,2,2H-Perfluorooctanesulfonic acid∣11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium∣3H-Perfluoro-4,8-dioxanonanoic acid∣9-Chloro-perfluoro-3-oxanonanesulfonic acid potassium∣Perfluoro(2-ethoxyethane) sulfonic acid∣Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (PFPrOPrA)∣Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (PFDHA)∣Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMOPrA)∣Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMOBA)∣Perfluorobutanesulfonic acid∣Perfluorobutanoic acid∣Perfluorodecanoic acid∣Perfluorododecanoic acid∣Perfluoroheptanesulfonic acid∣Perfluoroheptanoic acid∣Perfluorohexanesulfonic acid∣Perfluorohexanoic acid∣Perfluorononanoic acid∣Perfluorooctanesulfonic acid∣Perfluorooctanoic acid∣Perfluoropentanesulfonic Acid∣Perfluoropentanoic acid∣Perfluoroundecanoic acid
CAS 39108-34-4, 757124-72-4, 27619-97-2, 83329-89-9, 919005-14-4, 73606-19-6
Nombres de analitos o componentes 1,1,2,2H-Perfluorodecanesulfonic acid∣1,1,2,2H-Perfluorohexanesulfonic acid∣1,1,2,2H-Perfluorooctanesulfonic acid∣11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium∣3H-Perfluoro-4,8-dioxanonanoic acid∣9-Chloro-perfluoro-3-oxanonanesulfonic acid potassium∣Perfluoro(2-ethoxyethane) sulfonic acid∣Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (PFPrOPrA)∣Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (PFDHA)∣Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMOPrA)∣Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMOBA)∣Perfluorobutanesulfonic acid∣Perfluorobutanoic acid∣Perfluorodecanoic acid∣Perfluorododecanoic acid∣Perfluoroheptanesulfonic acid∣Perfluoroheptanoic acid∣Perfluorohexanesulfonic acid∣Perfluorohexanoic acid∣Perfluorononanoic acid∣Perfluorooctanesulfonic acid∣Perfluorooctanoic acid∣Perfluoropentanesulfonic Acid∣Perfluoropentanoic acid∣Perfluoroundecanoic acid
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Metanol/Agua
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,1,2,2H-Perfluorodecanesulfonic acid 10 μg/mL∣1,1,2,2H-Perfluorohexanesulfonic acid 10 μg/mL∣1,1,2,2H-Perfluorooctanesulfonic acid 10 μg/mL∣11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium 10 μg/mL∣3H-Perfluoro-4,8-dioxanonanoic acid 10 μg/mL∣9-Chloro-perfluoro-3-oxanonanesulfonic acid potassium 10 μg/mL∣Perfluoro(2-ethoxyethane) sulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (PFPrOPrA) 10 μg/mL∣Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (PFDHA) 10 μg/mL∣Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMOPrA) 10 μg/mL∣Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMOBA) 10 μg/mL∣Perfluorobutanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorobutanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorodecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorododecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoroheptanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluoroheptanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorohexanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorohexanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorononanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorooctanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorooctanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoropentanesulfonic Acid 10 μg/mL∣Perfluoropentanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoroundecanoic acid 10 μg/mL