Learn More
Estándar de Rendimiento Isotópico Método 533 de la EPA, 1-3 μg/mL en Metanol:Agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 31891582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31891582 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 31891582 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000795MW
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorobutanoic acid 13C3 (2,3,4-13C3),Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium,Perfluorooctanoic Acid-13C2
Envase Frasco
CAS 2483735-33-5, 960315-53-1, 864071-08-9
Concentration or Composition Notes Ácido perfluorobutanoico 13C3 (2,3,4-13C3) 1 μg/mL, Ácido perfluorooctanosulfónico 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodio 3 μg/mL, Ácido perfluorooctanoico-13C2 1 μg/mL
Nombres de analitos o componentes Perfluorobutanoic acid 13C3 (2,3,4-13C3),Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium,Perfluorooctanoic Acid-13C2
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Tipo de solución Mezcla
Tipo Estándar multicomponente
Solvent or Matrix Metanol/Agua
Cantidad 1 mL
Grado Sin calificar