Learn More
Método EPA 525.3 UCMR 4 Mezcla sustituta 500 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)∣Benzo(a)pyrene D12∣Triphenylphosphate |
| CAS | 81-20-9, 63466-71-7, 115-86-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)∣Benzo(a)pyrene D12∣Triphenylphosphate |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetona |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene) 500 μg/mL∣Benzo(a)pyrene D12 500 μg/mL∣Triphenylphosphate 500 μg/mL |