Learn More
Método EPA 525.3 UCMR 4 Mezcla de pesticidas 1000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326745 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326745 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09000262ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-HCH∣Chlorpyrifos∣Dimethipin∣Ethoprophos∣Oxyfluorfen∣Permethrin∣Profenofos∣Tebuconazole∣Tribufos
CAS 319-84-6, 2921-88-2, 55290-64-7, 13194-48-4, 42874-03-3, 52645-53-1
Nombres de analitos o componentes alpha-HCH∣Chlorpyrifos∣Dimethipin∣Ethoprophos∣Oxyfluorfen∣Permethrin∣Profenofos∣Tebuconazole∣Tribufos
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Metanol
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) alpha-HCH 1000 μg/mL∣Chlorpyrifos 1000 μg/mL∣Dimethipin 1000 μg/mL∣Ethoprophos 1000 μg/mL∣Oxyfluorfen 1000 μg/mL∣Permethrin 1000 μg/mL∣Profenofos 1000 μg/mL∣Tebuconazole 1000 μg/mL∣Tribufos 1000 μg/mL