Learn More
Método 525.3 de la EPA PAH Mezcla 500 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30321663 5 x 1 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30321663 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGS09000345AC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acenaphthylene∣Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Isophorone∣Phenanthrene∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Pyrene
CAS 208-96-8, 103-23-1, 120-12-7, 56-55-3, 207-08-9, 50-32-8
Nombres de analitos o componentes Acenaphthylene∣Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Isophorone∣Phenanthrene∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Pyrene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetona
Cantidad 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acenaphthylene 500 μg/mL∣Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester 500 μg/mL∣Anthracene 500 μg/mL∣Benz[a]anthracene 500 μg/mL∣Benzo(k)fluoranthene 500 μg/mL∣Benzo[a]pyrene 500 μg/mL∣Benzo[b]fluoranthene 500 μg/mL∣Benzo[ghi]perylene 500 μg/mL∣Chrysene 500 μg/mL∣Dibenzo(a,h)anthracene 500 μg/mL∣Dibutyl phthalate 500 μg/mL∣Diethyl phthalate 500 μg/mL∣Fluorene 500 μg/mL∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene 500 μg/mL∣Isophorone 500 μg/mL∣Phenanthrene 500 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 500 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 500 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methyl ester 500 μg/mL∣Pyrene 500 μg/mL