Learn More
Método 525.3 de la EPA, mezcla estándar interna 500 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30328455 5 x 1 mL 5 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30328455 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGS09000347AC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Phenanthrene D10
CAS 15067-26-2, 1719-03-5, 1517-22-2
Nombres de analitos o componentes Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Phenanthrene D10
Condiciones de envío Room Temperature
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetone
Cantidad 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acenaphthene D10 500 μg/mL∣Chrysene D12 500 μg/mL∣Phenanthrene D10 500 μg/mL