Learn More
Método 525.2 de la EPA, mezcla de congéneres de PCB 500 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328636 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328636 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09000340AC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PCB 47 (2,2',4,4'-Tetrachlorobiphenyl)∣PCB 5 (2,3-Dichlorobiphenyl)∣PCB No. 1∣PCB No. 154∣PCB No. 171∣PCB No. 201∣PCB No. 29∣PCB No. 88
CAS 2437-79-8, 16605-91-7, 2051-60-7, 60145-22-4, 52663-71-5, 40186-71-8
Nombres de analitos o componentes PCB 47 (2,2',4,4'-Tetrachlorobiphenyl)∣PCB 5 (2,3-Dichlorobiphenyl)∣PCB No. 1∣PCB No. 154∣PCB No. 171∣PCB No. 201∣PCB No. 29∣PCB No. 88
Condiciones de envío Room Temperature
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetone
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) PCB 47 (2,2',4,4'-Tetrachlorobiphenyl) 500 μg/mL∣PCB 5 (2,3-Dichlorobiphenyl) 500 μg/mL∣PCB No. 1 500 μg/mL∣PCB No. 154 500 μg/mL∣PCB No. 171 500 μg/mL∣PCB No. 201 500 μg/mL∣PCB No. 29 500 μg/mL∣PCB No. 88 500 μg/mL