Learn More
Método 525.2 de la EPA PAH Mezcla 386 500 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30319832 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30319832 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000386AC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)∣Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Perylene D12∣Phenanthrene D10∣Pyrene-d10∣Triphenylphosphate
CAS 81-20-9, 15067-26-2, 1719-03-5, 1520-96-3, 1517-22-2, 1718-52-1
Nombres de analitos o componentes 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)∣Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Perylene D12∣Phenanthrene D10∣Pyrene-d10∣Triphenylphosphate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetona
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene) 500 μg/mL∣Acenaphthene D10 500 μg/mL∣Chrysene D12 500 μg/mL∣Perylene D12 500 μg/mL∣Phenanthrene D10 500 μg/mL∣Pyrene-d10 500 μg/mL∣Triphenylphosphate 500 μg/mL