Learn More
Método 525.2 de la EPA Mezcla de plaguicidas organonitrógenos 500 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30321159 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30321159 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09000339AC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alachlor∣Ametryn∣Atraton∣Atrazine∣Bromacil∣Butachlor∣Butylate∣Chlorpropham∣Cyanazine∣Cycloate∣Diphenamid∣EPTC∣Etridiazole∣Fenarimol∣Fluridone∣Hexazinone∣Metolachlor∣MGK 264∣Molinate∣Napropamide∣Norflurazon∣Pebulate∣Prometon∣Prometryn∣Propachlor∣Propazine∣Propyzamide∣Simazine∣Simetryn∣Tebuthiuron∣Terbacil∣Terbutryn∣Triadimefon∣Tricyclazole∣Trifluralin∣Vernolate
CAS 15972-60-8, 834-12-8, 1610-17-9, 1912-24-9, 314-40-9, 23184-66-9
Nombres de analitos o componentes Alachlor∣Ametryn∣Atraton∣Atrazine∣Bromacil∣Butachlor∣Butylate∣Chlorpropham∣Cyanazine∣Cycloate∣Diphenamid∣EPTC∣Etridiazole∣Fenarimol∣Fluridone∣Hexazinone∣Metolachlor∣MGK 264∣Molinate∣Napropamide∣Norflurazon∣Pebulate∣Prometon∣Prometryn∣Propachlor∣Propazine∣Propyzamide∣Simazine∣Simetryn∣Tebuthiuron∣Terbacil∣Terbutryn∣Triadimefon∣Tricyclazole∣Trifluralin∣Vernolate
Condiciones de envío Room Temperature
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetone
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Alachlor 500 μg/mL∣Ametryn 500 μg/mL∣Atraton 500 μg/mL∣Atrazine 500 μg/mL∣Bromacil 500 μg/mL∣Butachlor 500 μg/mL∣Butylate 500 μg/mL∣Chlorpropham 500 μg/mL∣Cyanazine 500 μg/mL∣Cycloate 500 μg/mL∣Diphenamid 500 μg/mL∣EPTC 500 μg/mL∣Etridiazole 500 μg/mL∣Fenarimol 500 μg/mL∣Fluridone 500 μg/mL∣Hexazinone 500 μg/mL∣Metolachlor 500 μg/mL∣MGK 264 500 μg/mL∣Molinate 500 μg/mL∣Napropamide 500 μg/mL∣Norflurazon 500 μg/mL∣Pebulate 500 μg/mL∣Prometon 500 μg/mL∣Prometryn 500 μg/mL∣Propachlor 500 μg/mL∣Propazine 500 μg/mL∣Propyzamide 500 μg/mL∣Simazine 500 μg/mL∣Simetryn 500 μg/mL∣Tebuthiuron 500 μg/mL∣Terbacil 500 μg/mL∣Terbutryn 500 μg/mL∣Triadimefon 500 μg/mL∣Tricyclazole 500 μg/mL∣Trifluralin 500 μg/mL∣Vernolate 500 μg/mL