Learn More
Método 525.2 de la EPA, mezcla de pesticidas organoclorados, 100 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30321089 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30321089 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000278AC
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-trans-Permethrin∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Alachlor∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣Atrazine∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Chlorobenzilate∣Chloroneb∣Chlorothalonil∣Chlorthal-dimethyl∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣cis-Permethrin (mix of isomers)∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣Etridiazole∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Methoxychlor∣Simazine∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer)∣trans-Nonachlor
CAS 51877-74-8, 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3, 15972-60-8, 309-00-2
Nombres de analitos o componentes (+)-trans-Permethrin∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Alachlor∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣Atrazine∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Chlorobenzilate∣Chloroneb∣Chlorothalonil∣Chlorthal-dimethyl∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣cis-Permethrin (mix of isomers)∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣Etridiazole∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Methoxychlor∣Simazine∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer)∣trans-Nonachlor
Condiciones de envío Room Temperature
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetone
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (+)-trans-Permethrin 100 μg/mL∣4,4'-DDD 100 μg/mL∣4,4'-DDE 100 μg/mL∣4,4'-DDT 100 μg/mL∣Alachlor 100 μg/mL∣Aldrin 100 μg/mL∣alpha-Endosulfan 100 μg/mL∣alpha-HCH 100 μg/mL∣Atrazine 100 μg/mL∣beta-Endosulfan 100 μg/mL∣beta-HCH 100 μg/mL∣Chlorobenzilate 100 μg/mL∣Chloroneb 100 μg/mL∣Chlorothalonil 100 μg/mL∣Chlorthal-dimethyl 100 μg/mL∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer) 100 μg/mL∣cis-Permethrin (mix of isomers) 100 μg/mL∣delta-HCH 100 μg/mL∣Dieldrin 100 μg/mL∣Endosulfan-sulfate 100 μg/mL∣Endrin 100 μg/mL∣Endrin-aldehyde 100 μg/mL∣Etridiazole 100 μg/mL∣gamma-HCH 100 μg/mL∣Heptachlor 100 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 100 μg/mL∣Methoxychlor 100 μg/mL∣Simazine 100 μg/mL∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer) 100 μg/mL∣trans-Nonachlor 100 μg/mL