Learn More
Método 525.2 de la EPA, mezcla estándar interna 1000 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Phenanthrene D10 |
| CAS | 15067-26-2, 1719-03-5, 1517-22-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Phenanthrene D10 |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetona |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acenaphthene D10 1000 μg/mL∣Chrysene D12 1000 μg/mL∣Phenanthrene D10 1000 μg/mL |