Learn More
Mezcla de verificación de rendimiento de GC/MS según el método 525.2 de la EPA 1000 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30311234 5 x 1 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30311234 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGS09000334AC
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-DDT∣Decafluorotriphenylphosphine∣Endrin
CAS 50-29-3, 5074-71-5, 72-20-8
Nombres de analitos o componentes 4,4'-DDT∣Decafluorotriphenylphosphine∣Endrin
Condiciones de envío Room Temperature
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetone
Cantidad 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4,4'-DDT 1000 μg/mL∣Decafluorotriphenylphosphine 1000 μg/mL∣Endrin 1000 μg/mL