Learn More
Método 524.2 EPA Mezcla con gases, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15235786 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15235786 1 mL 1 ML
1 options
Código de producto. 15235786 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor 5242VCX200G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.16€
    161.30€ / 1 ml
    Ahorro 37.86€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
1,1,1,2-tetracloroetano630-20-6200 μg/ml
1,1,1-Tricloroetano71-55-6200 μg/ml
1,1,2,2-tetracloroetano79-34-5200 μg/ml
1,1,2-Tricloroetano79-00-5200 μg/ml
1,1-Dicloroetano75-34-3200 μg/ml
1,1-Dicloroeteno75-35-4200 μg/ml
1,1-Dicloropropeno563-58-6200 μg/ml
1,2,3-Triclorobenceno87-61-6200 μg/ml
1,2,3-Tricloropropano96-18-4200 μg/ml
1,2,4-Triclorobenceno120-82-1200 μg/ml
1,2,4-Trimetilbenceno95-63-6200 μg/ml
1,2-dibromo-3-cloropropano96-12-8200 μg/ml
1,2-dibromoetano106-93-4200 μg/ml
1,2-Diclorobenceno95-50-1200 μg/ml
1,2-Dicloroetano107-06-2200 μg/ml
1,2-Dicloropropano78-87-5200 μg/ml
1,3,5-Trimetilbenceno108-67-8200 μg/ml
1,3-Diclorobenceno541-73-1200 μg/ml
1,3-Dicloropropano142-28-9200 μg/ml
1,4-Diclorobenceno106-46-7200 μg/ml
2,2-Dicloropropano594-20-7200 μg/ml
2-clorotolueno95-49-8200 μg/ml
4-clorotolueno106-43-4200 μg/ml
Benceno71-43-2200 μg/ml
Bromobenceno108-86-1200 μg/ml
Bromoclorometano74-97-5200 μg/ml
Bromodiclorometano75-27-4200 μg/ml
Bromoformo75-25-2200 μg/ml
Bromometano74-83-9200 μg/ml
Tetracloruro de carbono56-23-5200 μg/ml
Clorobenceno108-90-7200 μg/ml
Cloroetano75-00-3200 μg/ml
Cloroformo67-66-3200 μg/ml
Clorometano74-87-3200 μg/ml
cis-1,2-Dicloroetano156-59-2200 μg/ml
cis-1,3-Dicloropropeno10061-01-5200 μg/ml
Dibromoclorometano124-48-1200 μg/ml
Dibromometano74-95-3200 μg/ml
Diclorodifluorometano75-71-8200 μg/ml
Etilbenceno100-41-4200 μg/ml
Hexaclorobutadieno87-68-3200 μg/ml
Isopropilbenceno98-82-8200 μg/ml
Cloruro de metileno75-09-2200 μg/ml
m-Xileno108-38-3200 μg/ml
Naftaleno91-20-3200 μg/ml
n-Butilbenceno104-51-8200 μg/ml
n-Propilbenceno103-65-1200 μg/ml
o-xileno95-47-6200 μg/ml
p-Isopropiltolueno99-87-6200 μg/ml
p-Xileno106-42-3200 μg/ml
sec-Butilbenceno135-98-8200 μg/ml
Estireno100-42-5200 μg/ml
tert-Butilbenceno98-06-6200 μg/ml
Tetracloroeteno127-18-4200 μg/ml
tolueno108-88-3200 μg/ml
trans-1,2-Dicloroeteno156-60-5200 μg/ml
trans-1,3-Dicloropropeno10061-02-6200 μg/ml
Tricloroeteno79-01-6200 μg/ml
Triclorofluorometano75-69-4200 μg/ml
Cloruro de vinilo75-01-4200 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EPA Method 5242 Mix with Gasses
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 98-82-8, 87-68-3, 108-38-3, 96-18-4, 87-61-6, 630-20-6
Concentration or Composition Notes El Certificado de Análisis informa de los analitos objetivo con un ±2% de precisión y corrige la pureza de la materia prima.
% máx. CAS 0.02
Métodos Para el Método 524.2 de la EPA de EE. UU.
Nombres de analitos o componentes 1,1,1
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Tipo Material de referencia certificado
Solvent or Matrix Metanol-P y T
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 200 μg/ml
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • EPA Method 5242 Mix with Gasses
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio