Learn More
Método 521 de la EPA, mezcla de nitrosaminas 338 1000 μg/mL en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso-diethylamine∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-butylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣N-Nitrosomethylethylamine∣N-Nitrosopiperidine∣N-Nitrosopyrrolidine |
| CAS | 55-18-5, 62-75-9, 924-16-3, 621-64-7, 10595-95-6, 100-75-4 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Nitroso-diethylamine∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-butylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣N-Nitrosomethylethylamine∣N-Nitrosopiperidine∣N-Nitrosopyrrolidine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichloromethane |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | N-Nitroso-diethylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosodimethylamine 1000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-butylamine 1000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-propylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosomethylethylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosopiperidine 1000 μg/mL∣N-Nitrosopyrrolidine 1000 μg/mL |