Learn More
Método 515.3 de la EPA, mezcla de verificación del rendimiento de laboratorio 406 12,5-25 μg/mL en metil terc butil éter, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30320295 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30320295 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000406MB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-03-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 2,4-DB-methyl ester∣4-Nitroanisole∣Chloramben methyl ester∣Dinoseb methyl ether
CAS 18625-12-2, 100-17-4, 7286-84-2, 6099-79-2
Nombres de analitos o componentes 2,4-DB-methyl ester∣4-Nitroanisole∣Chloramben methyl ester∣Dinoseb methyl ether
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix MTBE
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chloramben methyl ester 12.5 μg/mL∣2,4-DB-methyl ester 25 μg/mL∣4-Nitroanisole 25 μg/mL∣Dinoseb methyl ether 25 μg/mL
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.