Learn More
Método 515.3 de la EPA, mezcla de herbicidas 405 10-100 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30316825 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316825 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000405AC
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣3,5-Dichlorobenzoic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣4-Nitrophenol∣Acifluorfen∣Bentazone∣Chloramben∣Chlorthal-diacid∣Dacthal monoacid∣Dalapon∣Dicamba∣Dichlorprop∣Dinoseb∣Fenoprop∣Pentachlorophenol∣Picloram
CAS 93-76-5, 94-75-7, 51-36-5, 94-82-6, 100-02-7, 50594-66-6
Nombres de analitos o componentes 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣3,5-Dichlorobenzoic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣4-Nitrophenol∣Acifluorfen∣Bentazone∣Chloramben∣Chlorthal-diacid∣Dacthal monoacid∣Dalapon∣Dicamba∣Dichlorprop∣Dinoseb∣Fenoprop∣Pentachlorophenol∣Picloram
Condiciones de envío +20°C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetone
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pentachlorophenol 10 μg/mL∣2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid 25 μg/mL∣Fenoprop 25 μg/mL∣3,5-Dichlorobenzoic acid 50 μg/mL∣Acifluorfen 50 μg/mL∣Chloramben 50 μg/mL∣Chlorthal-diacid 50 μg/mL∣Dacthal monoacid 50 μg/mL∣Dicamba 50 μg/mL∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 100 μg/mL∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid 100 μg/mL∣4-Nitrophenol 100 μg/mL∣Bentazone 100 μg/mL∣Dalapon 100 μg/mL∣Dichlorprop 100 μg/mL∣Dinoseb 100 μg/mL∣Picloram 100 μg/mL