Learn More
Método 515.2 de la EPA Mezcla no derivatizada 404 100-500 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid∣3,5-Dichlorobenzoic acid∣Chlorthal-diacid∣Dichlorprop∣Dinoseb∣Pentachlorophenol |
| CAS | 93-76-5, 51-36-5, 2136-79-0, 120-36-5, 88-85-7, 87-86-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid∣3,5-Dichlorobenzoic acid∣Chlorthal-diacid∣Dichlorprop∣Dinoseb∣Pentachlorophenol |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Metanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid 100 μg/mL∣Chlorthal-diacid 100 μg/mL∣Dichlorprop 100 μg/mL∣Pentachlorophenol 100 μg/mL∣Dinoseb 200 μg/mL∣3,5-Dichlorobenzoic acid 500 μg/mL |