Learn More
Método 508.1 de la EPA, mezcla de pesticidas modificada 100 μg/mL en acetato de etilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alachlor∣Atrazine∣Butachlor∣Chlorobenzilate∣Chloroneb∣Chlorothalonil∣Chlorthal-dimethyl∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣Cyanazine∣Etridiazole∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Metolachlor∣Metribuzin∣Permethrin∣Propachlor∣Simazine∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer)∣Trifluralin |
| CAS | 15972-60-8, 1912-24-9, 23184-66-9, 510-15-6, 2675-77-6, 1897-45-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Alachlor∣Atrazine∣Butachlor∣Chlorobenzilate∣Chloroneb∣Chlorothalonil∣Chlorthal-dimethyl∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣Cyanazine∣Etridiazole∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Metolachlor∣Metribuzin∣Permethrin∣Propachlor∣Simazine∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer)∣Trifluralin |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Solvent or Matrix | Ethyl Acetate |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Alachlor 100 μg/mL∣Atrazine 100 μg/mL∣Butachlor 100 μg/mL∣Chlorobenzilate 100 μg/mL∣Chloroneb 100 μg/mL∣Chlorothalonil 100 μg/mL∣Chlorthal-dimethyl 100 μg/mL∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer) 100 μg/mL∣Cyanazine 100 μg/mL∣Etridiazole 100 μg/mL∣Hexachlorobenzene 100 μg/mL∣Hexachlorocyclopentadiene 100 μg/mL∣Metolachlor 100 μg/mL∣Metribuzin 100 μg/mL∣Permethrin 100 μg/mL∣Propachlor 100 μg/mL∣Simazine 100 μg/mL∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer) 100 μg/mL∣Trifluralin 100 μg/mL |