Learn More
Mezcla estándar de stock del método 505 de la EPA 375 100 μg/mL en tolueno, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317208 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317208 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000375TO
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo[a,c]anthracene∣Fluoranthene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Naphthalene∣Phenanthrene∣Pyrene
CAS 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 207-08-9, 50-32-8
Nombres de analitos o componentes Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo[a,c]anthracene∣Fluoranthene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Naphthalene∣Phenanthrene∣Pyrene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Tolueno
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acenaphthene 100 μg/mL∣Acenaphthylene 100 μg/mL∣Anthracene 100 μg/mL∣Benz[a]anthracene 100 μg/mL∣Benzo(k)fluoranthene 100 μg/mL∣Benzo[a]pyrene 100 μg/mL∣Benzo[b]fluoranthene 100 μg/mL∣Benzo[ghi]perylene 100 μg/mL∣Chrysene 100 μg/mL∣Dibenzo[a,c]anthracene 100 μg/mL∣Fluoranthene 100 μg/mL∣Fluorene 100 μg/mL∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene 100 μg/mL∣Naphthalene 100 μg/mL∣Phenanthrene 100 μg/mL∣Pyrene 100 μg/mL