Learn More
Mezcla de pesticidas organohaluros del método 505 de la EPA 388 200 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317286 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317286 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000388ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alachlor∣Aldrin∣Atrazine∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣cis-Nonachlor∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Methoxychlor∣Simazine∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer)∣trans-Nonachlor
CAS 15972-60-8, 309-00-2, 1912-24-9, 5103-71-9, 5103-73-1, 60-57-1
Nombres de analitos o componentes Alachlor∣Aldrin∣Atrazine∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣cis-Nonachlor∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Methoxychlor∣Simazine∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer)∣trans-Nonachlor
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Metanol
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Alachlor 200 μg/mL∣Aldrin 200 μg/mL∣Atrazine 200 μg/mL∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer) 200 μg/mL∣cis-Nonachlor 200 μg/mL∣Dieldrin 200 μg/mL∣Endrin 200 μg/mL∣gamma-HCH 200 μg/mL∣Heptachlor 200 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 200 μg/mL∣Hexachlorobenzene 200 μg/mL∣Hexachlorocyclopentadiene 200 μg/mL∣Methoxychlor 200 μg/mL∣Simazine 200 μg/mL∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer) 200 μg/mL∣trans-Nonachlor 200 μg/mL