Learn More
Método EPA 5035, vial transparente de bajo nivel, solución de bisulfato al 20 %, barra agitadora, tarado, 5 ml, 72/caja Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328747
Cambiar vista
Click to view available options
Nombres de analitos o componentes:
Sodium Bisulfite (mixture of NaHSO3 and Na2S2O5)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Nombres de analitos o componentes Tamaño de la unidad
30328747 Sodium Bisulfite (mixture of NaHSO3 and Na2S2O5) cada uno
1 options
Código de producto. 30328747 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREO000012
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Bisulfite (mixture of NaHSO3 and Na2S2O5)
CAS 7631-90-5
Nombres de analitos o componentes Sodium Bisulfite (mixture of NaHSO3 and Na2S2O5)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular NaHSO3
Concentración 20 %
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Sulfurous Acid Monosodium Salt, E 222, FR-62, Hydrogen Sodium Sulfite, Hydrogen Sulfite Sodium, Monosodium Sulfite, Sodium Acid Sulfite, Sodium Bisulfite, Sodium Bisulfite (NaHSO3), Sodium Bisulphite, Sodium Hydrogen Sulfite, Sodium Sulfite (NaHSO3);
SMILES [Na+].OS(=O)[O-]
Industry Type Pruebas medioambientales
Peso molecular (g/mol) 104.06