Learn More
Método 5035 de la EPA, alto nivel, metanol P/T, 5 ml, tubo de PFA de entrega inteligente, 100/paquete Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328737
Cambiar vista
Click to view available options
Nombres de analitos o componentes:
Methanol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Nombres de analitos o componentes unitSize
30328737 Methanol cada uno
1 options
Código de producto. 30328737 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREO000020
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
CAS 67-56-1
Nombres de analitos o componentes Methanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C H4 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Methanol, Methyl alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
SMILES CO
Nombre IUPAC metanol
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 32.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.0262 g/mol