Learn More
Mezcla de fortificación 2000 según el método 502/524 de la EPA μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316244 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30316244 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000287ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichlorobenzene D4∣4-Bromofluorobenzene∣Fluorobenzene
CAS 2199-69-1, 460-00-4, 462-06-6
Nombres de analitos o componentes 1,2-Dichlorobenzene D4∣4-Bromofluorobenzene∣Fluorobenzene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Metanol
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,2-Dichlorobenzene D4 2000 μg/mL∣4-Bromofluorobenzene 2000 μg/mL∣Fluorobenzene 2000 μg/mL