Learn More
Mezcla de aceite de calibración según el método 418.1 de la EPA Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314857 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314857 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09000760
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,4-Trimethylpentane∣Chlorobenzene∣n-Hexadecane
CAS 540-84-1, 108-90-7, 544-76-3
Nombres de analitos o componentes 2,2,4-Trimethylpentane∣Chlorobenzene∣n-Hexadecane
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Industry Type Ensayos petroquímicos
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chlorobenzene 250 mL/L∣2,2,4-Trimethylpentane 375 mL/L∣n-Hexadecane 375 mL/L