Learn More
Método EPA 200.8: SS-10000 mg/L Ca, Na; 1000 mg/LK, Mg. Elaborado a partir de lotes independientes de materia prima, VHG™
Código de producto. 17961346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17961346 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 17961346 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHG1600690
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Método EPA 200.8: SS-10000 mg/L Ca, Na; 1000 mg/LK, Mg. Elaborado a partir de lotes independientes de materia prima.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium/Potassium/Calcium/Sodium
CAS 7439-95-4, 9-7-7440, 7440-70-2, 7440-23-5
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Magnesium/Potassium/Calcium/Sodium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Cantidad 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Magnesium 1000 mg/L/Potassium 1000 mg/L/Calcium 10000 mg/L/Sodium 10000 mg/L