Learn More
Método EPA 200.8: SS-100 mg/L Ba, Cu, Fe, Zn; 10 mg/L Ag, 100 ml Elaborado a partir de lotes independientes de VHG crudo™
Descripción
Método EPA 200.8: SS-100 mg/L Ba, Cu, Fe, Zn; 10 mg/L Ag, 100 ml Elaborado a partir de lotes independientes de materia prima
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silver/Barium/Copper/Iron/Zinc |
| CAS | 7440-22-4, 7440-39-3, 7440-50-8, 7439-89-6, 7440-66-6 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Silver/Barium/Copper/Iron/Zinc |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Silver 10 mg/L/Barium 100 mg/L/Copper 100 mg/L/Iron 100 mg/L/Zinc 100 mg/L |