Learn More
Método EPA 200.8: 10000 mg/L Ca, Na; 1000 mg/LK, Mg, VHG™
Código de producto. 17928799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17928799 100 mL 100 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 17928799 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHG1600683
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Método EPA 200.8: 10000 mg/L Ca, Na; 1000 mg/LK, Mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium/Potassium/Calcium/Sodium
CAS 7439-95-4, 9-7-7440, 7440-70-2, 7440-23-5
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Magnesium/Potassium/Calcium/Sodium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Cantidad 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Magnesium 1000 mg/L/Potassium 1000 mg/L/Calcium 10000 mg/L/Sodium 10000 mg/L