Learn More
Método 200.8 de la EPA: 100 mg/L de Sc, Y, In, Tb, Bi, 100 ml, VHG™
Descripción
Método EPA 200.8: 100 mg/L Sc, Y, In, Tb, Bi, 100 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bismuth/Indium/Scandium/Terbium/Yttrium |
| CAS | 7440-69-9, 7440-74-6, 7440-20-2, 7440-27-9, 7440-65-5 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Bismuth/Indium/Scandium/Terbium/Yttrium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Bismuth 100 mg/L/Indium 100 mg/L/Scandium 100 mg/L/Terbium 100 mg/L/Yttrium 100 mg/L |