Learn More
Método 200.8 de la EPA: 100 mg/L de Ba, Cu, Fe, Zn; 10 mg/L Ag, 100 mL, VHG™
Código de producto. 30003054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003054 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 30003054 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHG1600682
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Método 200.8 de la EPA: 100 mg/l de Ba, Cu, Fe, Zn; 10 mg/l de Ag, 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver/Barium/Copper/Iron/Zinc
CAS 7440-22-4, 7440-39-3, 7440-50-8, 7439-89-6, 7440-66-6
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Silver/Barium/Copper/Iron/Zinc
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Cantidad 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Silver 10 mg/L/Barium 100 mg/L/Copper 100 mg/L/Iron 100 mg/L/Zinc 100 mg/L