Learn More
Método EPA 1664B O &G Estándar 40 mg total de material extraíble de n-hexano por 10 ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Hexadecane∣Stearic Acid |
| CAS | 544-76-3, 57-11-4 |
| Nombres de analitos o componentes | n-Hexadecane∣Stearic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetona |
| Cantidad | 20 x 10 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | n-Hexadecane 2000 μg/mL∣Stearic Acid 2000 μg/mL |