Learn More
Método 1664B de la &EPA, estándar O G 40 mg total de material extraíble de n-hexano por 10 mL en acetona, 100 mL, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316232
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316232 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 30316232 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREO000024
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexadecane∣Stearic Acid
CAS 544-76-3, 57-11-4
Nombres de analitos o componentes n-Hexadecane∣Stearic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetona
Industry Type CC Industrial
Cantidad 100 mL